Key Documents
A8456
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
AEBSF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
Postać
powder
mp
183-191 °C
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FS(C1=CC=C(CCN)C=C1)(=O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
Klucz InChI
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a protease inhibitor in plasma samples to prevent acylated ghrelin (AG) degradation
- as a snake venom serine proteinase (SVSP) inhibitor in SVSP inhibition or AEBSF assay to test the involvement of SVSPs on the fibrinogen-clotting activity
- as a component in NP-40 lysis buffer to resuspend cell pellets for preparing cell lysates
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
Enzym analityczny Chymotrypsyna: Chymotrypsyna jest wytwarzana w komórkach gruczołowych trzustki jako nieaktywny prekursor, chymotrypsynogen.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.