Zintensyfikowane i ciągłe przetwarzanie w dół strumienia
Większa wydajność operacyjna i elastyczność przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu i kosztów
Chcesz zwiększyć wydajność procesów niższego szczebla?
Transformacja procesów produkcji biomateriałów jest przyspieszana przez popyt na nowe terapeutyki w połączeniu z potrzebą obniżenia kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu elastyczności operacyjnej i produktywności.
Intensyfikacja procesów, zamknięte i ciągłe bioprzetwarzanie to podstawowe strategie osiągania tych celów. Są one szeroko i z powodzeniem wdrażane w pakietach downstream, aby były bardziej wydajne, szybsze, mniejsze, tańsze i zrównoważone.
Aby pomóc producentom biofarmaceutycznym w intensyfikacji, zamykaniu, cyfrowym ulepszaniu lub przejściu na pełną ciągłość procesów i uzyskaniu nowego poziomu wydajności operacyjnej i elastyczności, istnieje wiele dźwigni w pakiecie DSP.
Chromatografia wychwytu
Etap chromatografii wychwytującej jest nie tylko znaczącym czynnikiem wpływającym na koszty, ale może być wąskim gardłem w ogólnym procesie DSP (przetwarzanie na dalszych etapach). Ten etap oczyszczania można zoptymalizować za pomocą ciągłej chromatografii wielokolumnowej, która znacznie zmniejsza objętość i powiązany koszt wymaganej żywicy białka A, jednocześnie zwiększając wydajność procesu mAb.
Żywice białka A o wysokiej zdolności wiązania, doskonałej zdolności przepływu, możliwości ponownego użycia i niskim koszcie towarów są również niezbędne do intensyfikacji procesu.
- Mobius® Multi Column Capture System, w pełni zautomatyzowany, jednorazowy 3-kolumnowy system do ciągłej, zamkniętej chromatografii wychwytu w bioprocesie z podawaniem lub perfuzją.
- Eshmuno® A Resin.sztywna, wysokowydajna żywica do chromatografii powinowactwa białka A, która może być czyszczona i dezynfekowana w warunkach kwaśnych i alkalicznych, zachowując jednocześnie wysoką dynamiczną zdolność wiązania przy wysokich prędkościach przepływu.
Powiązane kategorie
Jednorazowe i wielorazowe systemy chromatograficzne mają kluczowe znaczenie dla rozdzielania cennych cząsteczek.
Chromatografia powinowactwa jest często stosowana podczas fazy wychwytywania w celu wyizolowania cząsteczki docelowej i zmniejszenia objętości procesu.
Chromatografia jonowymienna (IEX) oddziela biomolekuły w oparciu o różnicę ładunku między cząsteczką docelową a żywicą chromatograficzną.
Zoptymalizuj oczyszczanie na dalszych etapach przy użyciu chromatografii membranowej do wychwytywania i polerowania. Membrany Natrix zwiększają ekonomiczność i wydajność zakładu.
Zwiększ precyzję filtracji: Nasze produkty o przepływie stycznym zapewniają czystość mAbs, szczepionek i nie tylko, skalując się od jednorazowego do wielokrotnego użytku.
Powiązane zasoby
- Article: What is Multi Column Chromatography?
In this article, we will discuss one of the methods used to intensify the capture chromatography process: multi column chromatography (MCC).
- Data Sheet: Mobius® Multi Column Capture System
The Mobius® Multi Column Capture system is designed as a fully automated, single-use solution to operate continuous closed capture chromatography.
- Application Note: Multi Column Capture
Results from the multi-column capture (MCC) system implementation as part of a fully integrated downstream continuous manufacturing platform are reported here.
- Application Note: Intensified Polishing Using Single-Pass Tangential Flow Filtration (SPTFF) with Anion Exchange Chromatography
In this app note, SPTFF preconcentration is used to intensify the anion exchange (AEX) polishing step in monoclonal antibody (mAb) processing for improved impurity removal and column productivity.
- Application Note: Implementation of Multi-Column Chromatography Systems
The Multi-Column Capture (MCC) System enables efficient primary capture through three column operation, supporting continuous feedstream processing.
Powiązane seminaria internetowe
Poprawa wydajności procesów i redukcja kosztów.
Powiązane materiały wideo
Platforma BioContinuum™: Twoje narzędzie do tworzenia zakładów biomaszynowych przyszłości!