Merck
Znajdź prostotę w stabilności
Usprawnij testy stabilności genetycznej CHO dzięki platformie Aptegra
Test stabilności genetycznej Aptegra™ CHO
Usprawnij testy stabilności genetycznej dzięki platformie Aptegra™ opartej na NGS
Pakiet testów stabilności genetycznej dla biofarmaceutycznych banków komórek pozostaje stosunkowo niezmieniony od dziesięcioleci. To tradycyjne podejście do testowania stabilności genetycznej opiera się na złożonym zestawie testów w celu spełnienia wymagań ICH Q5B, z których wiele ma ograniczenia w mocy odkrywania i czułości oraz wymaga długich terminów realizacji.
Własna platforma Aptegra™ zapewnia pierwszy usprawniony, pojedynczy test zastępujący tradycyjne metody z testem stabilności genetycznej Aptegra™ CHO dostarczającym wyniki w jednej trzeciej czasu. Test ten wykorzystuje połączoną moc sekwencjonowanie całego genomu (WGS) oraz specjalistyczną bioinformatykę w celu dostarczenia szybszego, kompleksowego rozwiązania dla kompleksowego pakietu testów, w tym: 
  • Analiza sekwencji genu zainteresowania (GOI)
  • Określenie liczby kopii
  • Analiza sekwencji regionów flankujących
  • Określenie miejsca integracji
  • Analiza insercji lub delecji
Test stabilności genetycznej Aptegra™ CHO działa zgodnie z zatwierdzonym przez GMP przepływem pracy, aby zwrócić wyniki ocenione przez ekspertów w ciągu 30 dni przy użyciu mniejszej ilości cennego banku komórek. 
Testowanie stabilności powinno być proste, a dzięki wykorzystaniu całego genomu może takie być. Test stabilności genetycznej Aptegra™ CHO:
  • Zastępuje sekwencjonowanie Southern, Sanger, PCR i FISH jedną technologią
  • Wykorzystuje specjalistyczną bioinformatykę, aby spełnić wszystkie wymagania regulacyjne dotyczące stabilności genetycznej
  • Eliminuje błędy starterów, czas projektowania i optymalizacji testów
  • Eliminuje wszelkie domysły w interpretacji danych
  • Redukuje czas początkowy klienta dzięki zamówieniu z półki
  • Stale dostarcza szybkie, wiarygodne wyniki
Test stabilności genetycznej Aptegra™ CHO w porównaniu z tradycyjnym pakietem pięciu testów
* Aktywnie rosnące komórki wymagane do analizy FISH
** Zalecane do ddPCR i testów Southern blot
Uprość swoje testy stabilności genetycznej dzięki platformie Aptegra™.
Porozmawiaj z ekspertem już dziś