Merck
339709
Sigma-Aldrich
Nickel(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
MXP 2,476.00
MXP 2,476.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
MXP 2,476.00
About This Item
Fórmula lineal:
Ni(C5HF6O2)2 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
472.79 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
MXP 2,476.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
213 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ni]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Ni.H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;/h2*1,12H;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*2-1-;;
Clave InChI
OMCOVIODBHSWJG-SUXDNRKISA-L
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)