与可生成化学键的pH指示剂反应后,基于智能手机测定pH
简介
牛奶和奶制品的pH值是检测您的牛奶质量的一个重要参数。比如新鲜牛奶的pH值应在 6.6 - 6.8之间。pH 值较高表明奶牛感染了乳腺炎,pH值低于 6.5 表明样品已酸化。1
一种快速简单的检查牛奶或奶制品的pH的方法是使用试纸条检测。结合您的智能手机,您将快速,方便且精确地获得结果。这款价格低廉,易操作的分析检测系统为科研、工业界、环保部门和诊断领域提供可靠的水、食品和饮料样品的定量检测。
以下应用说明描述了使用 MQuant® pH 试纸条结合 MQuant® StripScan 应用程序测定牛奶和奶制品的pH值。
实验方法
根据样品的pH值,与试剂纸共价键结合的特殊指示剂会改变颜色。
- 测试范围
pH 0 – 14 - 样品材料
牛奶和奶制品
试剂、仪器和材料
试剂
- MQuant® pH-指示条 pH 0 - -14 通用指示剂 (1.09535)
配件
- MQuant® 卡(随试纸盒提供)
- MQuant® StripScan 应用程序(可通过Apple应用商店或Google Play 商店下载)
样品制备
可对样品原样进行分析。
样品分析
请按照如下步骤进行分析:
- 启动应用程序。
- 准备好您的 MQuant® pH指示剂试纸条和 MQuant® 卡。
- 将试纸条浸入未稀释的样品中(15–25 °C) 大约 2 秒,确保反应区被完全浸没。
- 从样品中取出,如有需要,比如用酸奶作为样品,用蒸馏水快速冲洗去除粘在上面的样品。
- 从试纸条上抖掉多余的液体,并用纸巾擦干试纸条背面。
- 在应用程序中选择参数 pH (1.09535)。等待 15 秒,直到pH试纸条完全显色(选择pH参数后,屏幕会立即显示倒计时)。
- 在倒计时即将结束前,将试纸条置于 MQuant® 卡上。
- 等待时间结束后,将 MQuant® 卡和试纸条置于手机屏幕取景器内,并沿参考点对准相机。
- 智能手机的摄像头会自动拍摄照片。
- 结果显示在屏幕上。
结果
与目测评估、Reflectoquant® pH 测试 (1.16894),和 pH 电极的比较见 表 1。
样品 | pH值 | |||
---|---|---|---|---|
StripScan* | 可视读数* | Reflectoquant®* | pH电极 | |
UHT** 牛奶 1.5 % 脂肪 | 6.5 | 6-7 | 6.4 | 6.58 |
UHT 牛奶 3 % 脂肪 | 6.5 | 6-7 | 6 | 6.62 |
乳清,热带水果味 | 3.5 | 3-4 | 3.3 | 3.6 |
奶油 | 6.1 | 6 | 5.4 | 6.83 |
奶油,不含乳糖 | 5.9 | 6-7 | 5.4 | 6.86 |
凝脂 | 4.2 | 4-5 | 4.3 | 4.39 |
酸奶, 天然 (1.5%) | 4.5 | 4-5 | 4.4 | 4.4 |
酸奶, 天然 (0.1%) | 4.5 | 4-5 | 4.3 | 4.3 |
酸奶,草莓味 | 4 | 4-5 | 4 | 4.22 |
酸奶,蓝莓味 | 4.1 | 4-5 | 4 | 4.14 |
酪乳,桃子味 | 4 | 4-5 | 4.1 | 4.27 |
酪乳,樱桃味 | 4 | 4 | 4 | 4.17 |
酸奶拉西,草莓味 | 4 | 4 | 3.5 | 3.92 |
* 结果基于 5-倍测定的平均值 ** UHT – 超高温发 备注: Mquant®® StripScan 提供的结果刻度与试纸条包装上的刻度一致。 |
结论
MQuant® pH 试纸条结合 Mquant®® StripScan 应用程序可以快速、轻松地分析牛奶和奶制品的pH值。其测量值与 Reflectoquant® 测试和pH电极结果相当。
更多信息
- MQuant® StripScan 见 SigmaAldrich.com/mquant-stripscan
- Mquant®® pH 指示剂试纸条 见 SigmaAldrich.com/phtests
- 应用见 SigmaAldrich.com/wfa-applications
- 文章:采用MQuant® StripScan移动软件进行饮料测试
产品
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch
参考文献
1.
Töpel A. 2016. Chemie und Physik der Milch. 4. Auflage: Behr' s GmbH.