简介
软饮料等饮料的pH值是提供产品质量信息的最重要参数之一。软饮料的pH值范围通产在 pH 2.5 – 3.5。1
一种简单的检查软饮料的pH的方法是使用试纸条检测。
使用您的手机分析MQuant® 检测试纸条,可以快速、方便及精确的获得结果。用最简单的办法测定水溶液的pH值。这款价格低廉,易操作的分析检测系统为来自科研、工业界、环保部门和诊断领域的客户提供可靠的水、食品和饮料样品的定量检测。
以下应用说明描述了使用 MQuant® pH 检测试纸条结合 MQuant® StripScan 应用程序测定软饮料的pH值。
实验方法
根据样品的pH值,与试剂纸共价键结合的特殊指示剂会改变颜色。
样品材料:
饮料(如 可乐,能量饮料)
测试范围
pH 0 - 14
试剂和配件
试剂
MQuant® pH-指示条 pH 0 - 14 通用指示剂 (1.09535)
配件
- MQuant® 卡(随试纸盒提供)
- MQuant® StripScan 应用程序(可通过Apple应用商店或Google Play 商店下载)
样品制备
可对样品原样进行分析。
样品分析
请按照如下步骤进行分析:
- 启动应用程序。
- 准备好您的 Mquant®® pH指示剂试纸条和
Mquant®® 卡。 - 将试纸条浸入未稀释的样品中(15–25 °C) 大约 2 秒,确保反应区被完全浸没。
- 从试纸条上抖掉多余的液体,并用纸巾擦干试纸条背面。
- 在应用程序中选择参数 pH (1.09535)。在选择参数pH后,屏幕上会立即显示倒计时。
- 在倒计时即将结束前,将试纸条置于 MQuant® 卡上。
- 等待时间结束后,将 MQuant® 卡和试纸条置于手机屏幕取景器内,并沿参考点对准相机。
- 智能手机的摄像头会自动拍摄照片。
- 结果显示在屏幕上。
结果
表 1 对比使用试纸条目测结果,使用StripScan读取结果以及使用pH电极测量 4 种软饮料的pH值。
pH值 |
---|
结论
MQuant® pH检测试纸条结合 MQuant® StripScan 应用程序可以快速、轻松地分析果汁的pH值。其测量值与pH电极结果相当。
一如既往,(每当尝试一种新的分析方法时)建议进行合理性检验,并将结果与参考方法进行比较。
更多信息
- MQuant® StripScan 见 SigmaAldrich.com/mquant-stripscan
- MQuant® 试纸条见 SigmaAldrich.com/mquant
- 应用见 SigmaAldrich.com/wfa-applications
产品
Loading
参考文献
1.
Reddy A, Norris DF, Momeni SS, Waldo B, Ruby JD. 2016. The pH of beverages in the United States. The Journal of the American Dental Association. 147(4):255-263. https://doi.org/10.1016/j.adaj.2015.10.019