药物分析酶
大多数的药物、激素和外源性物质都经人体和动物体内代谢为亲水分子,并随体液(主要是尿液)迅速排出。其中,结合的药物和分子主要与葡萄糖醛酸盐或硫酸盐结合(形成葡萄糖醛酸结合物和硫结合物)。在人体内,葡萄糖醛酸化是主要的第二阶段代谢通路。结合物很难通过色谱仪器、气相色谱(GCMS)和液相色谱(LCMS)进行检测和定量。使用β-葡萄糖醛酸酶和/或硫酸酯酶进行水解可切断其共轭键,并将药物、激素和外源性物质还原为最初的游离形式。游离态的分析物易于检测或测量含量,可通过实验室仪器进行筛选或定量。
β-葡萄糖醛酸酶在生命科学和诊断行业中已应用了50多年,其主要是从不同动物的体内(玛瑙螺或红鲍螺)或细菌来源(大肠杆菌)中提取。自2015年以来,在分析毒理学和常规尿液药物检测中,已转向使用重组β-葡萄糖醛酸酶。由于分析质量的提高、样品制备的简化、培养时间的缩短以及自动化能力的提高,我们的重组β-葡萄糖醛酸酶(SRE0093, SRE0095)越来越多地作为一种分析酶使用于多个应用领域。
β-葡萄糖醛酸酶和硫酸酯酶作为分析酶的应用领域
尿药试验(UDT)是β-葡萄糖醛酸酶和硫酸酯酶的主要常规应用。尿药试验中使用的酶适用于不同的检测类型:
- 法医药检(刑事司法)
- 人体药检(竞技体育)
- 动物药检(竞速)
- 工作场所药检(新员工)
- 外源性暴露检测(环境暴露)
- 处方和治疗药物监测(依从性和伴随分析)
酶水解
图 1.多种常见来源葡萄糖醛酸酶的最适pH范围。
葡萄糖醛酸和硫酸盐代谢物的有效、完全水解对于尿液药物检测至关重要,尤其是在需要定量时。长期的学术研究已经在自然界中发现了多种形式的β-葡萄糖醛酸酶和硫酸酯酶,它们都各自有其独特的性质。影响酶活性的最重要因素之一是pH值。为了满足您的酶选择需求,请查看我们的最佳pH范围图,其中列出了多种常见来源葡萄糖醛酸酶的最适pH值。
自1960年以来,我们的工厂一直在生产天然和重组β-葡萄糖醛酸酶。我们所有的β-葡萄糖醛酸酶和芳香基硫酸酯酶都是在符合ISO9001质量体系的工厂中生产的。我们将继续致力于将水解过程变得更快,更易于实施,且随时可用。