蛋白凝胶电泳和转印设备
何为蛋白质凝胶电泳?蛋白质凝胶电泳法通常利用各种系统和转移设备,根据分子量分离不同的蛋白质混合物。后续蛋白质分析步骤包括蛋白纯化、蛋白质组学和蛋白质印迹应用。我们可根据您的需求,提供多种适于聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)、SDS-PAGE、2D-PAGE和湿法蛋白转移系统的的电泳槽和转印系统。
探索我们的快速制胶、电泳和转印设备产品解决方案:
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
- mPAGE® Lux制胶系统可在90秒内完成小型凝胶固化,而传统方法则需要90分钟以上。
- 相对于传统方法,Bis-Tris凝胶化学制剂可大幅缩短跑胶时间。
- mPAGE®制胶盘架可避免泄漏。
- 相对于Tris-甘氨酸凝胶,条带质量更佳。
- mPAGE®TurboMix制胶试剂盒和mPAGE®预制胶所用化学试剂相同,所有缓冲液和染色剂通用。
- 有毒化学品用量更少。无需APS或TEMED。
图 1.Auto2D® 2D-PAGE和2D-DIGE仪器
mPAGE® 制胶盘架特点及益处:
- 简化了手动制胶的过程,并避免了制胶过程中发生漏液的情况
- 一次性最多手动灌制2块小型胶(8 x 10 cm)
- 通过制胶盘架实现最大的灵活性,其可作为独立的装置提供,也可以与胶板和胶梳组合成装置套件进行提供
- 小型短板和间隔板:0.75 mm、1.0 mm或1.5 mm厚度
- 胶梳:10孔和15孔
mPAGE®小型凝胶电泳系统特点和益处
- 防止不正确的组装和漏液
- 兼容在mPAGE®制胶盘架和mPAGE®预制胶上进行制胶
- 可提供2种形式,用于运行最多2块或4块小型胶(8 x 10 cm)
- 可容纳2个凝胶支架转印夹用于将蛋白转印至Immobilon® PVDF或NC印迹膜
相关产品资源
- 文章:Western Blotting实验方法(免疫印迹实验方法)
带有用于不同印迹过程工作流程步骤的Western blot实验方法,描述了蛋白从SDS聚丙烯酰胺凝胶(SDS-PAGE)到硝酸纤维素膜(NC膜)的电泳转移。
- 实验方案:蛋白质印迹手册
蛋白质印迹已成为一种检测复杂样品中低量蛋白质,或监测蛋白质表达和纯化的常规方法。
- 手册:重新思考一下蛋白印迹法
Western blotting (又称免疫印迹)是实验室中最常用的技术之一,但要获得高质量的一致性结果并不容易。