转印膜和试剂盒
在蛋白免疫印迹和其他印迹应用中,Immobilon® PVDF膜和硝化纤维转印膜可提供优异的灵敏度和低的背景。Immobilon®膜专为特定应用、检测化学和印迹技术量身定制,结果、灵活性和便利性俱佳。
我们提供四种Immobilon® PVDF膜和 Immobilon® 硝化纤维膜, 每种都针对一种具体的蛋白质印迹应用进行了优化。我们还提供由预先裁切的滤膜和印迹过滤纸组成的印迹三明治。
- Immobilon® Nc膜由硝化纤维构成, 其非特异性抗体结合减弱而呈现出最低的背景,可结合蛋白质和核酸进行各种印迹应用。
- Immobilon®-E膜(0.45 µm)是唯一一种在水性缓冲液中润湿的PVDF膜,免去了甲醇预浸润步骤。这种膜完美契合大多数蛋白质印迹应用。
- Immobilon®-P膜(0.45 µm) 已针对免疫印迹法进行了优化,可提供比硝化纤维更佳的操作和染色性能。 所有Immobilon®-P PVDF膜的孔径都为0.45 μm。
- Immobilon®-PSQ膜 (0.2 µm)是蛋白测序和低分子量蛋白免疫印迹的理想选择。相比0.45 µm孔径膜,它具有更高的蛋白结合能力和更强的截留力。
- Immobilon®-FL 膜 (0.45 µm) 是为基于荧光的免疫检测而开发的。它可在广泛的激发和发射波长范围内实现低背景荧光。
- Immobilon® NOW膜卷 (8.5cm x 10m) 相对标准转印膜卷拥有更高的便利性。在包装盖上使用测量标记进行单切膜的标准微型或中型印迹。
相关产品资源
- Article: Methods Used to Detect Proteins and Nucleic Acids Bound to Membranes
描述被分子生物学家用于检测转印膜上蛋白质和核酸的方法的背景和实验方案。
- Brochure: Rethink Western Blotting
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.
- Handbook: Protein Blotting Tips and Tricks
This handbook represents the collective experience of our application scientists, who are actively engaged in advancing the science of protein blotting and detection.
- Article: Western Blotting
带有用于不同印迹过程工作流程步骤的Western blot实验方法,描述了蛋白从SDS聚丙烯酰胺凝胶(SDS-PAGE)到硝酸纤维素膜(NC膜)的电泳转移。也称为免疫印迹实验方法。
Immobilon®转印膜系列 |
---|
用于蛋白质印迹的Immobilon® 硝化纤维膜
硝化纤维 (NC) 膜可通过疏水作用结合蛋白质。 Immobilon®硝化纤维膜:
- 可结合蛋白质和核酸
- 可适用于蛋白质印迹法、RNA印迹法、DNA印迹法和斑点杂交技术
- 由于非特异性抗体结合能力减弱,其表现出较低的背景
- 对低分子量蛋白质展现出极佳的结合能力
- 已针对化学发光、显色和荧光检测进行了优化