Merck
主页应用基因组学核酸凝胶电泳
核酸凝胶电泳
使用琼脂糖凝胶的DNA电泳
核酸凝胶电泳是根据DNA和RNA片段的大小及带电量对其进行分离、辨别和提纯的一种分子生物学技术。该技术利用外加电场使带负电荷的核酸分子穿过琼脂糖或者聚丙烯酰胺凝胶基质,从而分离出DNA和RNA核酸分子。  
推荐类别
糊化的实验室背景下,配戴白手套的实验室技术员正在用移液枪将蓝色液体加入凝胶电泳槽中的琼脂糖凝胶孔中。
核酸凝胶电泳设备及系统
用于准确定量的染料、凝胶和标记试剂,优化DNA和RNA分析。
购买产品
烧杯中的淡蓝色生物缓冲液和移液器
生物缓冲液
了解不同配方和包装形式的高纯度生物缓冲液,确保您的生物工艺工作流程应用实现优异的溶液稳定性和pH控制。
购买产品
带有红色、黄色和绿色色调的彩色圆形和泡沫的特写图。
除垢剂
生物除垢剂和表面活性剂(包括符合REACH法规的生物可降解替代物)适用于细胞裂解、DNA/RNA电泳、蛋白免疫印迹、转染等众多生命科学研究。
购买产品
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超纯水和纯水系统 - 配有产水和水箱单元以及纯水和超纯水取水器的1型和2型实验室纯水系统。
Milli-Q® 台式实验室纯水系统
Milli-Q®系统可提供专门支持您实验室研究需求、可持续性目标和其他主要要求而定制的创新纯水技术。
购买产品
其中凝胶基质可起到筛选作用,因为小分子能比大分子更快地穿过凝胶基质孔隙。 
  • 一般来说,琼脂糖凝胶常用于DNA和RNA的电泳实验中,结合标准的电泳技术,可以分离50到50000碱基对的DNA片段。
  • 还有一种分离范围较小的聚丙烯酰胺凝胶,可分离小于500个碱基对的DNA片段,但分辨率高。
  • 两种凝胶都可用于凝胶阻滞分析(EMSA)实验,来表征蛋白和核酸的相互作用。 
经凝胶电泳分离后,DNA和RNA分子可通过染色或者紫外光照来观察、从凝胶中提取和纯化或者通过转膜进行印迹分析。这些都是克隆、聚合酶链式反应、质谱、高通量测序、RNA和DNA印迹杂交等工作中常用的制备技术。
文档搜索
想要了解更具体的信息?
访问我们的文档搜索工具,搜索数据说明书、证书和技术文档。
查找相关文档