Merck
主页产品蛋白生物学免疫测定平台解决方案Single Molecule Counting (SMC®)技术
Single Molecule Counting (SMC®)技术
Single Molecule Counting(SMC®) 技术最初由Singulex®公司研发,借助SMCxPRO® 平台,可帮助研究人员测定飞克级的生物标志物,从而更深入地理解从健康到疾病群体的临床相关性。了解更多有关SMC®技术、免疫测定试剂盒的相关信息,以及如何基于客户的关键研究需求定制化检测方案。 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
数字计数可提高灵敏度和动态范围
SMC®技术结合了独特的分析洗脱步骤和强大的数字计数,在遵循同传统ELISA技术类似的工作流程的同时,可提供最大的免疫分析性能,可实现比传统免疫分析技术更高的信噪比。SMC®技术的定量线性范围更宽,可在同一个体系中同时测定极高和极低的蛋白表达水平。SMCxPRO®仪器捕获的是高于背景阈值的所有数字事件总和。SMCxPRO®仪器的数字计数算法基于同一标准计算整个时间序列范围内的数字事件。因此,相对于传统方法,分子数字计数既提高了测定灵敏度,又扩展了测定的动态范围。
SMC®免疫测定的验证标准
一整套综合标准被用于评估SMC®免疫测定的最终性能,包括:
  • 定量下限
  • 批间和批内精度
  • 加标回收率
  • 稀释线性度和平行性
相关产品资源
浏览以下主题,了解更多有关SMC®技术如何颠覆您的研究的信息。
SMC®研究领域
浏览研究人员运用SMC®技术的领域,包括药物开发、神经科学、心脏毒性、免疫学研究等。
浏览研究领域 >
为何选择SMC®技术?
了解为何选择超灵敏的SMC®技术可帮助您更深入地研究,探索更广阔的空间。
查看原因 >
SMCxPRO®平台
SMC®测定方案在非凡的SMCxPRO®检测仪器上运行。了解有关此超灵敏免疫测定平台的更多信息。
了解更多 >
其他SMC®仪器
查看有助您优化自身工作流程的SMC®测定辅助套件和设备信息。
查看相关设备 >
定制测定方案服务
了解更多有关我们的定制测定方案开发与创新 (CADI) 服务的信息,并索取更多相关信息。
了解相关服务 >
SMC®产品贴士和支持
直接从专家获取运行SMC®测定的贴士和技巧。
获取贴士和技巧 >
订阅我们的资讯
欢迎订阅我们的Analyte Update,掌握免疫分析的最新研究趋势和我们的最新产品,或在Analyte Quarterly探索我们当前的免疫分析产品。