Merck
RNA纯化
医用试剂盒,标有“SupraAlvita Sterile Syringe 0.5ml U-100 Insulin”,前面散布多个注射器和安瓿。注射器和安瓿是带白色塞子的透明塑料。
由于RNA易降解,RNA纯化是许多分析中关键的第一步。GenElute™ RNA纯化试剂盒可从各种来源快速高效地纯化RNA,所得的RNA降解率超低、纯度超高,兼具高回收率和得率。GenElute™-E Single Spin RNA纯化试剂盒可通过单次离心纯化RNA制备物,供PCR和下游应用使用。
了解更多
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
GenElute™ RNA纯化试剂盒
Classic GenElute™ RNA纯化试剂盒采用二氧化硅或碳化硅柱与RNA牢固结合,通过洗涤步骤去除蛋白质和其他生物污染物。mRNA纯化试剂盒利用与聚苯乙烯微珠共价连接的oligo dT30,杂交捕获多聚腺苷酸化mRNA。洗涤之后,即可洗脱得到纯化RNA。现可针对特定样品类型提供大量量身定制的GenElute™纯化试剂盒选择,可从细胞、组织、血清、血浆、细菌、病毒和植物组织中纯化总RNA和mRNA。 
产品特性:
  • 可获得高产量、高纯度的RNA,降解率超低
  • 针对不同类型样品总RNA或mRNA纯化优化的全面试剂盒产品线
  • 从miniprep、midiprep和maxiprep试剂盒到高通量96孔试剂盒,提供了多样的规格和产品形式选择
  • 包含用于RNA/DNA共纯化的试剂盒
  • 提供真空和离心形式选择
GenElute™-E single Spin RNA纯化试剂盒
GenElute™-E RNA纯化试剂盒利用基于尺寸排阻原理的负相色谱技术,可通过单次离心分离和纯化核酸。蛋白质等较小的分子被截留在色谱柱固定相孔中,而较大的RNA分子则由于尺寸过大而无法进入孔中,从而迅速流过层析柱。利用分子大小上的差异,GenElute™-E纯化试剂盒通过单次离心即可纯化出RNA,无需多步结合和洗涤。
产品特性:
  • 基于尺寸排阻技术的负相色谱RNA纯化方法
  • 精简的工作流程
  • 快速实验方案(3分钟实操时间,总用时45分钟)
  • 化学杂质更少,无抑制PCR等下游工艺的离液盐和酒精洗液。
  • 减少塑料废弃物,无需使用有害结合和洗涤缓冲液
  • 专为RNA纯化量身定制的试剂盒
RNA纯化基础知识
现有多种试剂可避免RNA降解。Stabilyser™试剂是由除垢剂和溶质组成的专有制剂,特别适合从组织样品有效提取、稳定和存储蛋白、DNA和RNA。RNaseZAP™试剂是一种清洁剂,用于去除玻璃器皿、塑料表面、台面和移液器上的RNase。RNAlater®试剂是一种水相无毒组织保存试剂,可快速渗透组织,通过灭活RNase来稳定和保护细胞RNA。RNAstable®试剂用于包被储存管或孔的底部,室温下保护皮克至微克级RNA。
相关产品资源
相关网络研讨会
从同一匀浆液中提取优质RNA和活性蛋白质。我们Stabilyser™裂解稳定剂的创新优势。作者:Natasha L. Pirman博士,分子流程工具的主管应用科学家。
RNA提取和纯化
观看短视频,了解Stabilyser™裂解稳定剂如何实现有效的组织裂解,同时稳定高质量的RNA和功能活性蛋白质。