Merck
核酸凝胶电泳设备及系统
糊化的实验室背景下,配戴白手套的实验室技术员正在用移液枪将蓝色液体加入凝胶电泳槽中的琼脂糖凝胶孔中。
不论您是需要克隆基因、检测特定核酸序列,还是要定量分析DNA或RNA,均需要一整套配合使用的基因组分析工具。我们针对DNA和RNA凝胶电泳以及印迹应用,提供了广泛的高质量试剂和化学品选择,包括DNA和RNA分子量标准、样品上样缓冲液、预制琼脂糖凝胶、核酸染色剂、尼龙转移膜、杂交溶液以及Northern和Southern印迹试剂和耗材。 
凝胶电泳有什么用途?凝胶电泳通常用于按分子的大小来分离蛋白质、DNA 和 RNA 等分子。我们的 DirectLoad™ Mini 和 Midi 水平电泳系统可以助您增强核酸凝胶电泳工作流程。结合广泛的缓冲液、蛋白分子量标准、上样染料和染色剂来提供非常经济实惠的琼脂糖凝胶电泳解决方案。探索DirectLoad™ 系列的完整产品线以获得前所未有的样品通量和实验多功能性,优化您的核酸研究。
了解更多
DirectLoad™ Mini 和 Midi 水平凝胶电泳系统
DirectLoad™ Mini 和 Midi 水平电泳系统特点
所有 DirectLoad™ Mini 和 Midi 水平电泳系统均出厂随附一系列配件,可按照每个电泳槽上的清晰标识正确组装来满足您的各类实验需求。每套系统都附带组装所需的组件,并且电极电缆与现有mPAGE® 电源兼容。每个配件也可单独购买,降低配件更换成本来延长系统使用寿命。DirectLoad™ Mini 和 Midi 水平电泳系统的其他特点如下:
  • 附件易于卡入并采用颜色编码,便于安全的单向组装。
  • DirectLoad™ 盖子在取下时会自动断电,以确保用户安全。
  • DirectLoad™ 凝胶托盘和浇注口采用防漏设计,可同时制胶。
  • 多种凝胶盘和梳子尺寸组合最大限度地提高实验的多功能性。
  • DirectLoad™ 梳子高度可调,可用作单通道和多通道移液器的上样导向器。
  • 提供多种替换配件,以延长系统的使用寿命。
相关产品资源
1/2