qPCR
实时定量PCR(qPCR)利用荧光报告分子对被扩增的产物进行定量分析。与传统PCR方法相同,qPCR会对某个DNA、cDNA或者RNA模版链进行扩增,但不同的是,在每一个循环中,都会监测荧光信号以进行相对或绝对的定量分析。
在基因表达分析、基因型分型、微RNA分析、遗传变异分析以及蛋白分析等领域都发挥着重要作用。
推荐类别
如何分析 qPCR 数据
一般通过插入双链DNA碱基中的染色剂(如SYBR ® GREEN、溴化乙錠)或能结合到DNA特定序列上的探针(如分子灯塔、TaqMan®探针)对报告分子的荧光强度进行检测并定量。
qPCR 数据的相对量化
定量分析qPCR数据主要有两种方法。第一种是最常用的相对定量分析,通过分析ΔΔCt的信息,可比较目标基因与参考基因并利用参考基因的表达比例进行归一处理,从而确定目标基因的表达量或丰度。鉴于目标基因和参考基因的效率E值不同,该方法还可分析E值的差异。在基因表达分析中该方法更为常用。
qPCR 数据的绝对量化
第二种是绝对定量分析,利用标准曲线(SC)法进行定量分析,常用于环境微生物学。SC法是对已知浓度的模版N0进行梯度稀释,从而建立log(N0)对CT(循环阈值)的线性回归标准曲线,然后可用于计算样品中模版的浓度。使用该方法,一定要保证样品和标准曲线中的效率值相同。
相关文章
- 传统的PCR完成后,会通过琼脂糖凝胶——最近更常使用的是毛细管电泳系统——来分辨并分析数据。
- 实时聚合酶链式反应可用于计算样本的起始材料量。它相比常规PCR具有更大的检测动态范围。
- PCR测定指南可指导您全程了解引物验证和其他测定优化因素,确保实现理想的DNA / RNA定量高灵敏度和特异性。
- 整个PCR工作流程易受引入变量的影响。许多变量无法避免,例如样本来源和逆转录步骤的要求。实验设计也波动较大,可能决定PCR的成败,影响实验的可重复性和灵敏度。
- 热启动PCR的目的在于抑制PCR反应,从而减少非特异性扩增、防止引物二聚体形成并提高产物产量。
- 查看完整内容 (50)
相关实验方案
- 我们的SYBR Green qPCR实验方案是一种旨在准确定量基因表达和RT-PCR反应的的方法
- Chromatin Immunoprecipitation qPCR for studying gene regulation across conditions.
- 引物浓度优化实验方案是一种建立反应阵列的方法。该阵列用来对照伴侣引物的不同浓度来测试每种引物的一系列浓度。
- QPCR 条件的优化对于制定稳健的检测方案非常重要。两种主要优化方法是优化引物浓度和/或退火温度。
- Multiplex qPCR employing probe-based chemistries is a demanding application that often requires extensive optimization and validation.
- 查看完整内容 (37)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.