实验室移液管
实验室移液管,又称吸液管,是实验室用于精确测量和转移液体的重要工具。它们通常由带有刻度的玻璃或塑料管制成,用于样品制备、血清学研究、细胞培养、校准和化学应用。它们依靠移液管分液装置(例如吸球或移液管控制器)吸取液体以便测量和分液。玻璃移液管可重复使用,测量精度高,且与苛性 溶剂兼容。塑料移液管避免了玻璃易碎的问题,有聚苯乙烯(兼具高测量精度和塑料材质的便利性)以及聚乙烯和聚丙烯材质可选,可耐受范围更广的化学品。
阅读更多
Products
巴斯德移液管
巴斯德移液管又称移液管、吸管或滴管,通常用于转移小体积液体,一般小于 10 毫升。巴斯德移液管可以由玻璃或聚丙烯制成,前者需要一个单独的吸球或橡胶吸嘴来吸取和分配液体,而后者自带一个吸球。该产品提供无刻度和有刻度两种版本,便于测量液体。此外,它们也非常适合日常实验室操作,如试剂添加或稀释。
在生物学中,塑料巴斯德移液管常用于水性介质的移取,但无法处理正己烷或 丙酮等有机溶剂。这些溶剂会溶解塑料,因此移取有机溶剂时需要使用玻璃巴斯德移液管。巴斯德移液管很难清洗,因此每次使用后通常都会作为生物危险废弃物处理。
血清移液管
血清移液管通常用于测量和分配毫升量的液体,提供用于无菌细胞培养的无菌级和用于一般实验室分液的非无菌级两种类型。
可以选配棉塞,以防止过度吸液并防止空气中微粒或微生物带来的潜在污染。可选大口径吸头用于吸取粘性液体和悬浮液。这些移液管的吸头更宽,移液更顺畅,降低了堵塞或液体流动不稳定的风险。大吸头血清移液管特别适合于处理粘稠液体(如油、凝胶或高密度溶液),保证移液的高效、可靠。
抽吸移液管
抽吸移液管也称为吸移管,用于从容器中移除或吸出液体,无需测量体积。这种移液管有锥形或圆锥形吸头控制液体的吸入和分配,通常与移液管控制器配合使用。
抽吸移液管应用广泛,包括从样品或容器中移除多余的液体,如上清液或废液。它们在细胞培养等需要精确去除培养基或试剂的操作中尤其适用。
这类产品通常无刻度,尺寸根据容量特制,有带塞/无塞、无菌/非无菌及塑料/玻璃材质可选。
容量移液管
容量移液管又称球形移液管,经校准可高精度地测量固定量的液体。这种移液管两端细长,中间胖肚,带有一个固定刻度,以便精确抽取一定体积的液体。校准可设置为 “容纳",用于清除液体,或 "输送",用于分配液体。它们常用于 分析化学 应用,可从基础储备母液中制备实验室溶液及滴定溶液。
容量移液管有不同容量可选,从微升到毫升不等以满足各种容量要求。它们通常由优质玻璃制成,以保证良好的化学品耐受性和准确性。
Eppendorf 移液管
自 1945 年以来,Eppendorf 一直是生命科学研究和临床测试领域值得信赖的高品质实验室仪器和耗材供应商。秉持对研发和严格质量控制的承诺,Eppendorf 无菌血清移液管始终如一地提供准确、精确的结果。
Corning® 移液管
Corning移液管是一种可靠、精确的实验室工具,专为准确、高效地处理液体而设计。其类型多种多样,包括血清移液管、微量移液管和容量移液管,有不同容量大小以适合不同应用需求。