Merck
实验室离心
离心机和微型离心机被广泛用于微生物学、组织培养、分子生物学、PCR、基因组学、临床应用、药物发现和蛋白质组学等领域。这类产品应根据离心速率和离心力、应用、样品大小、通量和外形尺寸来选用。可提供满足低通量个人台式离心机需求的型号以及高容量、高速度冷冻型号。我们提供一系列离心机、转子、吊篮和适配器产品,可满足您的各种处理需求。    
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Eppendorf®离心机
Eppendorf® 的离心机产品线非常全面,包括小型离心机、微型离心机、紧凑型离心机以及带或不带低温功能的高容量台式离心机,可满足各种日常的实验室需求。在1964年推出第一台离心机之后,Eppendorf® 品牌现在提供多种离心机型号供您选择,例如:
  • 5425 / 5425 R离心机
  • MiniSpin®, MiniSpin® plus 
  • 5418离心机 
  • 5430 / 5430 R离心机 
  • 5702 / 5702 R / 5702 RH离心机
  • 5810 / 5810 R离心机
  • 5420离心机 
  • 5427离心机 
  • 5910R离心机 
  • 5920R离心机
无论是仅对几支小管进行离心,还是处理更大的管体积或平板,Eppendorf®产品线都可为您提供离心机解决方案。
BENCHMARK SCIENTIFIC微型离心机
MyFuge™微型离心机是一款几乎可放置在手掌上的个人离心机。MyFuge™微型离心机使用非常简单,是对微管和PCR管进行快速离心的理想选择。只要盖上离心管盖,转子可立即达到6,000 rpm。
如果样品是在联管(tube stripe)中,来自Benchmark的StripSpin™12微型离心机可为您节省时间。它是唯一一种设计用于12个PCR联管条( PCR strip)离心的微型离心机。这种离心机可产生2,000 x g的固定转速,是进行快速离心的理想选择。
如果您使用的是多孔板,Benchmark Scientific C2000 PlateFuge™微型离心机是第一款带有微孔板甩开式转子(swing-out rotor )的“微型”离心机。在PCR之前进行平板离心,可确保所有反应物均位于孔的底部,从而获得适当的浓度并提高产量。尽管PlateFuge™微型离心机的占地面积很小(9x10英寸),但它包括一个设计独特的甩开式转子(swing-out rotor ),能够固定2个微孔板。C2000易于开启的转子腔包括两个75°角放置的板架。这使微孔板可以稳固地插入,而无需密封胶带或盖子。
Corning LSE™离心机
  • Corning LSE™迷你微型离心机是一款采用6,000 rpm(2,000 x g)固定转速的个人台式离心机,专为微量样品的快速离心而设计。它配有无需工具便可更换转子的快速释放转子系统,并采用符合人体工程学的设计,操作舒适。
  • Corning LSE™高速微型离心机具有易于使用、数字化控制界面和可快速分离核酸和蛋白质的高速性能等特点。其通过两个控制旋钮来精准设置转子的速度和运行时间,且参数可在易于读取的LED显示屏上显示。该微型离心机结合了无刷驱动和独特的空气冷却系统,即使在最大转速下长时间运行,也可以降低噪音并尽可能减少样品加热,因此可以快速加速至13,300 rpm/16,300 x g的最大转速。
  • Corning LSE™紧凑型离心机是一款可节省空间的离心机,非常适合用于生命科学和工业研究实验室。该离心机可使用四个角转子,其中包括由Corning所设计的一款创新型组合转子,可实现更大的多功能性。这种多功能转子可容纳各种规格的管子,包括5 mL微量离心管,以及圆底和锥底的15 mL和50 mL离心管。
Labnet离心机
  • Labnet Mini微型离心机采用6,000 rpm(x g)的固定转速,专为微量样品的快速离心而设计。其配有快速释放转子系统和电子制动器,因此操作更为简单、便捷。当样品加载完成并盖上盖子后,转子会立即快速加速至6,000 rpm。该速度范围是将小液滴离心至管底以进行微滤或进行基本分离的理想选择。
  • Labnet盖玻片离心机专为在扫描前对微阵列盖玻片进行干燥而设计。它可在短至10秒的时间内对两张盖玻片进行干燥,从而实现高质量的成像和筛选结果。盖玻片会被放置到可捕获所有液体而不会发生飞溅的小盒中。这种小盒可以重复进行使用。
  • Labnet的Prism™微型离心机外形紧凑且经济实用,可实现为每个工作站都配有一台“个人”离心机。该离心机可用于各种分子生物学分离和快速离心。其外形极其紧凑,且占用空间非常小。  
  • Labnet的MPS 1000微型平板离心机是第一款专为对PCR板或微孔板中的样品进行快速、简易离心而设计的离心机。
  • Spectrafuge™ 16M是一款卓越的高速紧凑型微型离心机,可产生高达16,000 x g的离心力,是DNA应用的理想选择。