Merck
细菌学染色剂
涂片培养物使用乳酚蓝的细菌学染色显微图像
细菌学几乎与显微镜一样古老。借助现代染色剂和方法,曾经好奇不已的细微移动如今都能被快速特异地检测、鉴定和分类。 
我们全面的创新细菌学产品系列包括出色的即用型染色液和试剂盒、用户友好的无酚替代品以及全套辅助试剂和仪器。
我们的即用型溶液、染色剂和试剂盒通过IVD注册和CE认证,背后有全面的质量控制体系保障,适用于临床诊断和工业质量控制。产品具有质量可靠、保质期长、批次间一致性好等优势,即使在难诊断的病例中也可以为您提供可重复性确定结果来方便细菌学检验。
产品
按相关性排序
显示50的1-20
变更视图
显示50的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 50 结果的1-20
革兰氏染色
革兰氏染色是一种极其常见但重要的染色方法,用于按照不同细胞壁成分区分两大类细菌。可鉴别性主要通过革兰氏阳性菌细胞壁可截留结晶紫染色剂,同时革兰氏阴性菌被有机溶剂脱色后在复染时染上橙粉色来实现。我们提供在任何临床实验室或行业中可靠、快速、轻松地执行此多步骤程序所需的各种溶液。结晶紫和苯胺染料、革兰氏碘和脱色液以及番红复染液采用PE瓶包装,规格多样。为了您的安全考虑,我们还提供无酚试剂盒。我们的革兰氏染色液和试剂盒易于处理,染色结果可靠。
抗酸细菌
为了最可靠地检测这些 抗酸细菌,我们提供了广泛的适合手动或自动染色的溶液和试剂盒。例如使用抗酸染色液和AFB荧光染色试剂盒(可选无酚款)进行显微镜荧光检测或尝试用Ziehl-Neelson溶液对涂片或石蜡切片进行热染。也可使用我们的即用型 AFB彩色试剂盒进行改良的Ziehl-Neelsen冷染。
细菌学辅助用品
不必费心去寻找细菌学样本制备、固定、染色和封片流程所需的各种用品。我们提供广泛的细菌学产品,从可靠的固定剂到水溶性和非水溶性封片剂、折光性优越的浸油以及许多其他优质试剂、溶剂、溶液、赋形剂和仪器一应俱全。我们解决您每一步的需要。
TISSUE-TROL™对照玻片
我们的Sigma-Aldrich® Tissue-Trol™对照玻片含有已知特性(包括特定的细菌病原体)的石蜡包埋组织切片,是正式质量保证计划在病理学实验室中监控染色性能不可或缺的工具。 