Merck
磷酸盐缓冲液(PBS)
它是一种白色塑料小瓶,带红色瓶盖,标有黑色字体的”磷酸盐缓冲液“。
磷酸盐缓冲液(或称PBS)是水和盐的混合物。它是众多实验室都在使用的无毒溶液。标准 PBS 通常由氯化钠、氯化钾、磷酸二氢钾和磷酸氢二钠组成。PBS的标准 pH 值在 7-7.4 之间。
产品
按相关性排序
显示44的1-20
变更视图
显示44的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 44 结果的1-20
细胞培养中的磷酸盐缓冲液(PBS)
磷酸盐缓冲液(PBS)是一种等渗溶液,与水不同它可以防止渗透导致的细胞破裂和细胞萎缩,是一种对细胞无毒的制剂。因此,它被广泛应用于细胞培养生产和上游工艺开发。它能维持细胞在培养基中的 pH 值,还能在细胞分离前清洗出细胞中的血清。研究表明,对于严重急性呼吸系统综合征冠状病毒-2(SARS-CoV-2),PBS是一种合适的转移介质,可维持长达 7 天。它还适用于细胞培养中的固定和免疫染色。此外,PBS 也可用于从阴道拭子中获取精子。
杜氏磷酸盐缓冲液(DPBS)
杜氏磷酸盐缓冲液(DPBS)是一种平衡盐溶液,在细胞培养应用中起到至关重要的作用。它有助于维持细胞内外的渗透平衡,还可以用作稀释剂、冲洗剂和转运剂。此外,DPBS 还可作为缓冲系统,使培养基的生理 pH 值保持在7.2到7.6之间。DPBS 可与葡萄糖等碳水化合物结合,为细胞提供能量,从而维持细胞的正常新陈代谢。此外,它还能为细胞提供必需的无机离子和水分,以维持细胞的正常功能。DPBS 可以含或不含氯化钙和氯化镁。它可用于人类胚胎和配子的提取、处理和移植。DPBS 还被广泛应用于细胞解离、组织解剖和免疫染色等多个领域。
作为稀释剂/清洗溶液的磷酸盐缓冲液(PBS)
磷酸盐缓冲液(PBS)可用于重悬细胞培养上清液的冻干粉末。它还有助于将储备母液稀释到工作浓度。此外,PBS 还可用作各种科研领域中的清洗缓冲液,如免疫印迹、酶联免疫吸附试验 (ELISA)、免疫组化、组织解离、细胞培养、血液学和分子生物学实验。它还适用于细菌细胞的再悬浮和超声处理。
作为封闭剂的磷酸盐缓冲液(PBS)
含有吐温20的磷酸盐缓冲液(PBS)可用作蛋白质印迹和酶联免疫吸附试验(ELISA)技术中的封闭剂。