产品名称
杜氏磷酸盐缓冲盐水, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質等級
無菌
sterile-filtered
形狀
liquid
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
成分
glucose: no (Dextro)
sodium pyruvate: no
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 稀释新鲜红细胞用于研究红细胞聚集物的捕获。
- 清洗微量滴定板的微孔
- 在裂解缓冲液中重悬细胞以前清洗细胞进行DNA分离
- 作为胚胎保存培养基的成分用于胚胎的玻璃化。
也與該產品經常一起購買
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.