Merck
Y0001749
用于系统适用性的硫胺素
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
硫胺 盐酸盐, 硫胺素 盐酸盐, 维生素 B 1 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17ClN4OS · HCl
CAS号:
分子量:
337.27
Beilstein:
3851771
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
API类
thiamine
表单
solid
制造商/商品名称
EDQM
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
硫胺素是一种水溶性复合维生素 B,天然存在于水果、蔬菜和家禽中。
应用
本欧洲药典参考标准仅用于欧洲药典中明确规定的用途。
包装
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他说明
可能适用相应的销售限制条件。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
High-performance liquid chromatography method for the simultaneous determination of thiamine hydrochloride, pyridoxine hydrochloride and cyanocobalamin in pharmaceutical formulations using coulometric electrochemical and ultraviolet detection
Marszall LM, et al.
Journal of Chromatography A, 1094(1-2), 91-98 (2005)