Merck
V-014
Supelco
盐酸硫胺素(维生素B1)标准液 CRM 溶液
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
硫胺 盐酸盐, 维生素B1, 硫胺素 盐酸盐, 维生素 B 1 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17ClN4OS · HCl
CAS号:
分子量:
337.27
Beilstein:
3851771
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
應用
clinical testing
clinical testing
格式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫胺素是一种水溶性B族维生素,其磷酸盐衍生物涉及人体整体健康所需的多个细胞过程。硫胺素缺乏常常是与酗酒、艾滋病等慢性病有关的营养状态受损导致的结果。
應用
该认证参考溶液适合用作制备线性标准品、校准剂和对照品的起始材料,从而用于从利用HPLC对硫胺素缺乏症进行诊断性检测,到以硫胺素为基础的膳食补充剂、强化食品、或药物制剂的质量控制等方面的应用。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
访问文档库
实验方案
HPLC Analysis of Vitamins B1, B6 and B12 using Ascentis® Express RP-Amide
Separation of Pyridoxine Hydrochloride (B6), analytical standard; Thiamine Hydrochloride (B1), analytical standard