Merck
1612947
USP
β-谷甾醇
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
α-二氢岩藻甾醇, 22,23-二氢豆甾醇, 24α-乙基胆甾醇, 5-豆甾烷-3β-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H50O
CAS号:
分子量:
414.71
Beilstein:
1916165
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
pharmaceutical primary standard
API类
beta-sitosterol
制造商/商品名称
USP
mp
136-140 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品由发布的药典提供并说明。所有本产品的支持信息(包括SDS和任何产品信息宣传单)均由颁发的药典管理局制定并发布。
如需进一步信息和支持,请访问 现行药典网站。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)