Merck
15269
Supelco
N,O-双(三甲基甲硅烷基)乙酰胺
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.5% (GC)
别名:
BSA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
CAS号:
分子量:
203.43
Beilstein:
1306669
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
for GC derivatization
品質等級
化驗
≥98.5% (GC)
形狀
liquid
品質
LiChropur
反應適用性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
技術
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.417 (lit.)
n20/D 1.417
bp
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
密度
0.832 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C\C(O[Si](C)(C)C)=N/[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+
InChI 密鑰
SIOVKLKJSOKLIF-CMDGGOBGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
双(三甲基硅基)乙酰胺是一种优良的硅烷化试剂。对于某些空间位阻的伯、仲硝基化合物,N,O-双(三甲基硅基)乙酰胺和 BSTFA 能比正常的硅烷化条件获得更好的结果。
應用
更多信息请参见产品信息
适用于衍生化 2-氨基-2-脱氧己糖、蜕皮素、己糖胺,这些成分分布在糖胺聚糖、18-羟皮质类固醇、15-脱氧-前列腺素 F2α、 前列腺素 A、B 和 E 和 F、F,前列腺素和代谢产物、前列腺素类代谢物、糖磷酸盐、类固醇和睾酮中。
其他說明
用于 o-三甲基硅烷基醛基-1,4-内酯、三甲基硅烷基和三甲基硅烷基醚的试剂。
高效硅烷化试剂
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
111.2 °F - closed cup
閃點(°C)
44 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Analysis of the prostaglandins E by glass capillary gas chromatography with electron capture detection.
M Korteweg et al.
Prostaglandins, 13(6), 1221-1223 (1977-06-01)
Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations. Heteroatom Analogues of Aldehydes and Ketones.
Aggarwal VK
Science of Synthesis Knowledge Updates, 27, 593-594 (2014)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
K. Blau et al.
Handbook of Derivatives for Chromatography (1993)
Anna Hjelm et al.
Applied and environmental microbiology, 81(2), 726-735 (2014-11-16)
Bacterial ghosts are empty cell envelopes of Gram-negative bacteria that can be used as vehicles for antigen delivery. Ghosts are generated by releasing the bacterial cytoplasmic contents through a channel in the cell envelope that is created by the controlled