API 家族
retinyl compounds
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
InChI 密鑰
VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
- 用纳米凝胶中的视黄醇棕榈酸酯治疗皮肤病:研究探索了视黄醇棕榈酸酯在创新纳米凝胶中的应用,证明了其通过增强的输送机制治疗皮肤病的功效。这与其在嫩肤和抗衰老治疗中的应用相一致,为局部治疗提供了一种新方法(Sghier et al., 2024)。
- 在UVB诱导的皮肤光老化中的稳定性和功效::一项研究评估了棕榈酸视黄醇酯对紫外线诱导的光老化的功效,结果显示其对皮肤有显著的保护作用。这凸显了其作为高纯度生化检测成分的潜力,可用于研究视黄酸信号转导及其对皮肤健康的影响(Shu et al., 2023)。
- 增强抗光老化治疗::对包括棕榈酸视黄醇酯在内的各种维甲酸进行的比较研究表明,棕榈酸视黄醇酯具有卓越的抗炎和抗氧化活性,是抗光照老化治疗的首选药物。研究强调了它在生化试验中的应用,以及在组织工程中作为维生素A来源的作用(Shu et al., 2023)。
生化/生理作用
评论:维生素 A 代谢。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
381.2 °F
閃點(°C)
194.00 °C
其他客户在看
Vitamin A
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(2), 4632-4632 (2019)
Vitamin A Assay
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(6), 6801-6801 (2014)
Shaikh Meshbahuddin Ahmad et al.
Contemporary clinical trials, 39(2), 269-279 (2014-10-02)
In recent years, neonatal vitamin A supplementation is considered as an essential infant-survival intervention but the evidence is not conclusive. This randomized controlled clinical trial was conducted to evaluate the effect of vitamin A on immune competence in early infancy.
Hans L Mooij et al.
Journal of lipid research, 56(3), 665-673 (2015-01-09)
Elevated nonfasting TG-rich lipoprotein levels are a risk factor for CVD. To further evaluate the relevance of LDL-receptor (LDLr) pathway and heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) in TG homeostasis, we analyzed fasting and postprandial TG levels in mice bearing combined heterozygous
Xiaofeng Liao et al.
PloS one, 10(3), e0118176-e0118176 (2015-03-17)
Roles of all-trans-retinoic acid (tRA), a metabolite of vitamin A (VA), in both tolerogenic and immunogenic responses are documented. However, how tRA affects the development of systemic autoimmunity is poorly understood. Here we demonstrate that tRA have paradoxical effects on