主要文件
1048288
USP
β-葡聚糖
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
葡聚糖 来源于面包酵母(酿酒酵母
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
beta glucan
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
β-葡聚糖是从加工过的面包酵母细胞壁中提取的化合物。它主要含有β-(1,3)/(1,6)支链葡聚糖聚合物以及一定量的β-(1,6)-葡聚糖和几丁质。
應用
β-葡聚糖 USP 参考标准适用于指定的质量测试和测定。
还可用于在使用核磁共振 (NMR) 和紫外-可见 (UV-Vis) 光谱法鉴定和测定β-葡聚糖含量时制备标准溶液。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Beta Glucan
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(5), 4808-4808 (2013)