品質
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
技術
photometry: suitable
應用
food and beverages
general analytical
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14?,15?,16+,17+,18+/m1/s1
InChI 密鑰
FYGDTMLNYKFZSV-URKRLVJHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
ββ-D-葡聚糖是β-D-葡萄糖的多糖,天然存在于真菌、细菌和植物的细胞壁中。
應用
用于膳食纤维检测的内标。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
其他客户在看
Overview of (1? 3)-beta-D-glucan immunobiology.
Mediators of Inflammation, 6(4), 247-250 (1997)
Plasma (1? 3)-beta-D-glucan measurement in diagnosis of invasive deep mycosis and fungal febrile episodes.
Lancet, 345(8941), 17-20 (1995)