主要文件
TDFC10
Supelco
总膳食纤维检测对照试剂盒
sufficient for ≥10 assays
别名:
总膳食纤维对照试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12164500
NACRES:
NA.84
用途
sufficient for ≥10 assays
质量水平
技术
photometry: suitable
应用
food and beverages
general analytical
储存温度
2-8°C
联系
作为内参的标准品的使用可参照总膳食纤维检测试剂盒(TDF100A)。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Arabinogalactan (stractan) 1 g
  • Casein 5 g
  • β-Glucan 1 g
  • Pectin 1 g
  • Starch, corn 10 g
  • Starch, wheat 10 g
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)