Key Documents
Y0002311
胰蛋白酶 用于抑肽酶分析
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
胰蛋白酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
製造商/商標名
EDQM
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。该产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传页均由药典发行机构制定并发布。如需更多信息和支持,请见现行药典的网站。
應用
胰蛋白酶,用于抑肽酶检测(EP参考标准品)仅用于欧洲药典中明确规定的实验室测试用途。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)