Merck
1700013
USP
胰蛋白酶重组(来源于猪)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
胰蛋白酶(猪胰脏)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
−20°C
一般說明
重组胰蛋白酶是生物制药中的关键原材料,是一种丝氨酸蛋白酶,主要在氨基酸精氨酸和赖氨酸的羧基端裂解肽链。重组胰蛋白酶的氨基酸序列与猪胰腺胰蛋白酶相同,重组胰蛋白酶是基于重组DNA技术在毕赤酵母中生产的。由于重组生产过程,重组胰蛋白酶不含胰凝乳蛋白酶。
重组猪胰蛋白酶USP参考标准品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括MSDS和任何产品信息单均在药典颁发机构授权下制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Trypsin Recombinant Porcine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Trypsin
其他說明
该产品是美国药典生物制品计划的一部分。
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
?89? ENZYMES USED AS ANCILLARY MATERIALS IN PHARMACEUTICAL MANUFACTURING
USPNF 2021 ISSUE 3: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(3) (2017)
ENZYMES USED AS ANCILLARY MATERIALS IN PHARMACEUTICAL MANUFACTURING
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(3), 6521-6521 (2021)