Merck
PHL89263
槲皮素 二水合物
phyproof® Reference Substance
别名:
2-(3,4-二羟基苯基)-3,5,7-三羟基-4 H -1-苯并吡喃-4-酮 二水合物, 3,3′,4′,5,7-五羟基黄酮 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10O7 · 2H2O
CAS号:
分子量:
338.27
颜色索引号:
75670
Beilstein:
317313
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
powder
制造商/商品名称
PhytoLab
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(C(O)=C1)=CC=C1C2=C(O)C(C3=C(O)C=C(O)C=C3O2)=O
InChI
1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
InChI key
GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
槲皮素二水合物是具有抗癌活性的黄酮类化合物。
槲皮素二水合物是具有抗癌活性的黄酮类化合物。槲皮素为线粒体 ATP 酶和磷酸二酯酶抑制剂。它可抑制 PI3 激酶活性并且轻微抑制 PIP 激酶活性。槲皮素对癌细胞系具有抗增殖作用,通过 II 型雌激素受体降低癌细胞的生长,并且阻滞细胞周期晚期 G1 相中人类白血病 T 细胞。
其他说明
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica arnica carum echinacea eucalyptus ginkgo glycyrrhiza hypericum lycium pimpinella primula sambucus silybum
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)