A437
1 of 10
58267
不锈钢进气过滤器
59277
Slip-On进气过滤器
56705
入口过滤器组件
55058
瓶底过滤头/沉子
56706
适用于 UHMWPE Bottom-of-the-Bottle™ 溶剂过滤器的过滤杯
Z685046
Ace sparger with hose barb
SYNF271018M
Synthware™ fritted gas dispersion tube with 15 degree angle
Millipore
XX1014705
Millipore真空过滤侧臂烧瓶
AP3212450
PET Membrane Filter
Z177482
Scienceware® gas-dispersion tube
PEEK
pkg of 1 ea
Upchurch Scientific, Inc A-437
23 mm
2 μm
configured for 1/8 in. O.D. tubing
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 4
Z685062
Z685011
Z227331
Supelco® 过滤器的筛板
Supelco
23324
转子流量计