Merck
59277
Slip-On进气过滤器
pore size 10 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
描述
universal design
孔徑
10 μm
一般說明
用于储液瓶中流动相进入系统的入口处。这种 10μm 孔径的滤头在保护 HPLC 系统免受杂质污染的同时大大减少了泵内有气泡的问题。与多数 HPLC 泵上使用的 1.5mm 内径的管兼容。也适合 Varian 泵上使用内径为 2.2mm 的管路和 Waters 泵上使用内径为 3.0mm 的管路。316 不锈钢导管和沉子的烧结不锈钢部分通过一个 KEL-F 卡圈连接。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
连接头 Swagelok® 200-6, stainless steel, 1/8 in., for connecting 1/8 to 1/8 in.
22041
连接头
Kai Hao et al.
Virus research, 292, 198249-198249 (2020-12-01)
The channel catfish virus (CCV) can cause lethal hemorrhagic infection in channel catfish, resulting in significant economic losses in the fish industry. Effective drugs for the virus are still lacking. Acyclovir is known as a potent antiviral agent against human