Key Documents
56706
适用于 UHMWPE Bottom-of-the-Bottle™ 溶剂过滤器的过滤杯
pore size 10 μm
别名:
瓶底过滤器/分布器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
包裝
pkg of 5 ea
製造商/商標名
Upchurch Scientific, Inc A-427
孔徑
10 μm
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Bottom-of-the-Bottle is a trademark of IDEX Health & Science, LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)