Merck
95323
Supelco
5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺, 顺式反式的混合物
analytical standard
别名:
异佛尔酮二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H7(CH3)3CH2NH2
CAS号:
分子量:
170.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
等級
analytical standard
品質等級
化驗
98.0% (GC)
技術
HPLC: suitable
折射率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
247 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC1(C)CC(N)CC(C)(CN)C1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3
InChI 密鑰
RNLHGQLZWXBQNY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)