蒸汽密度
4 (vs air)
品質等級
化驗
98%
形狀
crystalline solid
expl. lim.
6.3 %
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
pH值
12.4 (25 °C, 100 g/L)
bp
204-205 °C
mp
42-45 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
InChI 密鑰
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
rat ... Ppm1a(24666)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
六亚甲基二胺(HMDA)可用作改性丙烯腈共聚物及缩聚钙黄绿素等化合物的试剂。
其可用作:
- 在存在各种金属催化剂的条件下,与氨基甲酸烷基酯通过酯交换反应合成1,6-二氨基甲酸六亚甲基二烷基酯的反应物。
- 爆轰法合成氯化和氟化纳米金刚石的表面改性剂。
- 与己二酸缩聚合成尼龙6-6的反应物。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
176.0 °F - closed cup
閃點(°C)
80 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Surface modification of detonation nanodiamond with ethylenediamine and hexamethylenediamine.
Yakovlev RY, et al.
Mendeleev Communications, 4(22), 213-214 (2012)
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 54, 355-355 (1994)
Sensors and Actuators B, Chemical, 13, 420-420 (1993)
Hexamethylenediamine (HMDA) from fossil-vs. bio-based routes: an economic and life cycle assessment comparative study.
Dros AB, et al.
Green Chemistry, 17(10), 4760-4772 (2015)
Synthesis of dialkyl hexamethylene-1, 6-dicarbamate from 1, 6-hexamethylenediamine and alkyl carbamate over FeCl3 as catalyst.
Guo X, et al.
Catalysis Communications, 10(8), 1248-1251 (2009)