主要文件
82025-U
Hamilton® PRP-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton PRP-1 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
材料
PEEK column
agency
suitable for USP L21
製造商/商標名
Hamilton
包裝
1 ea of
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4.6 mm
基質
PS-DVB particle platform
polymeric
基質活性組
polymer
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
1-14
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Hamilton PRP-1 是聚合物反相色谱柱,在高 pH (pH 8 - 13) 条件下或化合物在硅胶基质色谱柱上峰形较差时,它是理想的选择。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)