Merck
1.00981
SAFC
苯甲醇
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
制药生产
别名:
苯甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OH
CAS号:
分子量:
108.14
Beilstein:
878307
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
品質等級
蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽壓力
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
liquid
自燃溫度
817 °F
包裝
pkg of 190 L stainless steel drum (1009816190)
pkg of 2.5 L glass bottle (1009812500)
pkg of 25 L stainless steel drum (1009816025)
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
liquid formulation
pharmaceutical
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI 密鑰
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
苯甲醇具有抗细菌、酵母和霉菌活性,通常用作液体制剂的防腐剂。它也可用作不易溶药物的溶剂。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
213.8 °F - DIN 51758
閃點(°C)
101 °C - DIN 51758
访问文档库
商品
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
查看所有结果