主要文件
8.20599
Sigma-Aldrich
3,4,5-三羟基苯甲酸丙酯
for synthesis
别名:
3,4,5-三羟基苯甲酸丙酯, 没食子酸丙酯,棓酸丙酯,3,4,5-三羟基苯甲酸丙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3,4,5-(OH)3C6H2COOCH2CH2CH3
CAS号:
分子量:
212.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
204-498-2
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
powder
效力
2100 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
145-148 °C
轉變溫度
flash point 187 °C
溶解度
3.5 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
應用
<ul>
<li><strong>Antioxidant Capacity Assessment:</strong> Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, identified as a potent antioxidant and has been added to foods containing oils and fats to prevent oxidation (Prieto et al., 2014).</li>
</ul>
分析報告
含量(酸量法): ≥ 98.0 %(a/a)
熔化范围(下限值): ≥ 146 °C
熔化范围(上限值): ≤ 150 °C
鉴定(IR):通过测试
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
368.6 °F - closed cup
閃點(°C)
187 °C - closed cup