Merck
64832
Supelco
防溅微型尘埃起泡器
bubbler volume 40 mL
别名:
冲击式采样器/起泡器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
材料
fritted stem glass bubbler
品質等級
描述
marked intervals 15 mL
包裝
pkg of 1
技術
active air sampling: suitable
長度
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
起泡器體積
40 mL
藝帽直徑
24 mm
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
24mm 螺纹。带滤头的玻璃杆。含有 15mL 水时背压小于 7 英寸水柱包含 10.7 打兰样品瓶 (40mL)。
这些硼硅玻璃冲击式采样器(用于微粒)和起泡器(用于气体和蒸气)非常适合需要通过将空气中的污染物吸入溶液中进行收集的 NIOSH 和 OSHA 方法。配有磨砂接头或螺纹 PTFE 微连接头。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)