主要文件
58997
Supelco
SUPELCOSIL LC-SCX (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
别名:
SCX色谱柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
产品名称
SUPELCOSIL LC-SCX HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L52
质量水平
制造商/商品名称
SUPELCOSIL
参数
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面积
170 m2/g
基质
silica gel, spherical particle platform
基质活性基团
sulfonic acid, propyl- phase
粒径
5 μm
孔径
120 Å
pH值范围
2-7.5
应用
food and beverages
分离技术
cation exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
LC-SCX 阳离子交换色谱柱带有强酸性的丙磺酸基,用于分离阳离子。可通过调整 pH、离子强度和添加剂浓度来调节保留时间和选择性。
应用
从人尿液中纯化和表征 8-羟基鸟嘌呤 (oh 8 Gua) 期间使用了 Supelcosil LC-SCX HPLC 色谱柱。它被用作阳离子交换柱,以采用高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 (HPLC-ICP-MS)测量和提取水溶性砷及冻干海洋动物组织。它还被用于砷化合物的色谱分离。它还可作为阳离子交换色谱柱,以采用高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 (HPLC-ICP-MS) 分离、鉴定和测定牡蛎组织 和海褐藻样 (如Hijiki fuziforme )中的砷化合物。
在从人尿液中纯化和表征 8-羟基鸟嘌呤 (oh 8 Gua) 期间使用了 Supelcosil LC-SCX HPLC 色谱柱。它被用作阳离子交换柱,以采用高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 (HPLC-ICP-MS)测量和提取水溶性砷及冻干海洋动物组织。它还被用于砷化合物的色谱分离。
推荐产品
发现适用于高效液相色谱液相色谱-质谱分析的理想LiChropur试剂
法律信息
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Comparison of three methods for the extraction of arsenic compounds from the NRCC standard reference material DORM-2 and the brown alga Hijiki fuziforme
Kuehnelt D, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 15(6), 445-456 (2001)
Urinary 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine as a biological marker of in vivo oxidative DNA damage.
Shigenaga MK
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 86 (24), 9697-9701 (1989)
Measurement of water-soluble arsenic species in freeze-dried marine animal tissues by microwave-assisted extraction and HPLC-ICP-MS.
Kirby J and Maher W.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 17 (8), 838-843 (2002)
Determination of total cationic and total anionic arsenic species in oyster tissue using microwave-assisted extraction followed by HPLC?ICP-MS
Chatterjee A
Talanta, 51(2), 303-314 (2000)
Determination of arsenic compounds in earthworms.
GEISZINGER A,.
Environmental Science & Technology, 32 (15), 2238-2243 (1998)