Merck
20270-U
Supelco
标准微型冲击式采样器
reservoir volume 25 mL
别名:
冲击式采样器/起泡器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
NACRES:
NB.24
材料
standard stem glass impinger
接合處
joint ST/NS reservoir
agency
NIOSH 3500,3505,3508,3509,3513,5508,5516,5521,5522
OSHA ID-120
描述
marked intervals 5 mL
包裝
pkg of 1 ea
技術
active air sampling: suitable
庫 L × 總 L
152 mm (6 in.) × 186 mm (7.3 in.)
儲液罐體積
25 mL
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些硼硅玻璃冲击式采样器(用于微粒)和起泡器(用于气体和蒸气)非常适合需要通过将空气中的污染物吸入溶液中进行收集的 NIOSH 和 OSHA 方法。配有磨砂接头或螺纹 PTFE 微连接头。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)