主要文件
59305-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
别名:
SUPELCOGEL 6%交联HPLC柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
SUPELCOGEL Ca,6% 交联 ,HPLC 色谱柱, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
物料
stainless steel column
Agency
suitable for USP L19
产品线
SUPELCOGEL
特点
endcapped: no
制造商/商品名称
SUPELCOGEL
包装
1 ea of
参数
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
30 cm × 7.8 mm
基质
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
粒径
9 μm
分离技术
ligand exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
SUPELCOGEL Ca,6%交联高效液相色谱柱用于在使用纯培养物顶头孢霉批量分裂头孢菌素C后,通过正相高效液相色谱法(HPLC)分析头孢菌素C、葡萄糖和果糖。
法律信息
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Recovery of Cephalosporin C by cross-flow membrane filtration.
Wang HJ and Guo D-J
International Membrane Conference in Taiwan, 54(8), 1111-1120 (2004)
实验方案
Separation of Maltotriose; Maltose; Xylitol