产品名称
Discovery® HS C18 Supelguard 保护柱芯, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
Discovery®
特点
endcapped
包装
pkg of 1 kit
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
2 cm × 4 mm
表面积
300 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
120 Å
工作pH值
2-8
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他客户在看
相关内容
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.