主要文件
58699
PTFE 管
L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32119290
参数
500 psi max. pressure
长度 × 外径 × 内径
50 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
经济、柔韧的PTFE管适用于高达500 psi(35 kg/cm2)的压力。可用于自动分析仪、柱后反应、制备级规格系统、流内取样装置以及监测生理上重要的化合物。
PTFE的最大推荐操作温度是200 °C,但短时间的更高温度暴露也几乎不会引起损伤。
推荐产品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)