57276
1 of 10
Supelco
57020-U
SPE 小柱连接头
57278
Visiprep™ 大容量采样器的不锈钢沉子
57275
Visiprep™ 大容量采样器
57277
用于 Visiprep™ 大容量取样器的密封垫/螺母
20526-U
高级 304 不锈钢管
58702
PTFE 管
58699
Sigma-Aldrich
Z114952
毛细管
22668-U
Swagelok® 接头套件
502626
Upchurch Microtight® 连接短管
color-coded
pk of 4
solid phase extraction (SPE): suitable
1/8 in.
food and beverages
for use with Supelco Visiprep Large Volume Sampler
分析化学_分析色谱_分析试剂-默克生命科学
分析样品制备
固相萃取和QuEChERS_SPE小柱_固相萃取配件-默克生命科学
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 9
54258-U
大体积 SPE 储存器
57126
57030-U
Visiprep™ SPE真空歧管,不含PTFE
58696-U
20532
PTFE (FEP) 管
57100-U
Visidry 干燥装置
58697-U
57064
Supelclean™ ENVI™-18 SPE 小柱
20531