Merck
20533
Supelco
PTFE 管
tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm)
别名:
PTFE 管,1/4 外径×25 英尺
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115720
物料
PTFE (TFE)
PTFE tubing
技术
gas chromatography (GC): suitable
管道长度 × 外径 × 内径
25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
最高温度 240°C。
聚四氟乙烯(PTFE)是一种含氟聚合物,也是最润滑的聚合物,摩擦系数低。之所以选择聚四氟乙烯管是因为其具有优异的疏水性、化学惰性和耐高压性能。它适合用于保护光纤。
应用
在接种致病疫霉镰刀菌的马铃薯块茎中挥发性有机化合物的气相色谱-质谱分析过程中,聚四氟乙烯管可用于将气体管线连接到端口。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Tania Nolan, Stephen A. Bustin
PCR Technology: Current Innovations, 164-164 (2013)
Buddy D. Ratner et. Al.
Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, 93-93 (2012)
K. T. V. Grattan, B.T. Meggitt
Optical Fiber Sensor Technology: Applications and systems, 3, 36-36 (1999)
Gas chromatography-mass spectrometry analyses of volatile organic compounds from potato tubers inoculated with Phytophthora infestans or Fusarium coeruleum.
De Lacy Costello, B. P. J., et al.
Plant Pathology, 50, 489-496 (2001)