Merck
58702
PTFE 管
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
包裝
pkg of 1 ea
參數
500 psi max. pressure
長度 × 外徑 × 內徑
10 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
经济、柔韧的PTFE管适用于高达500 psi(35 kg/cm2)的压力。可用于自动分析仪、柱后反应、制备级规格系统、流内取样装置以及监测生理上重要的化合物。
PTFE的最大推荐操作温度是200 °C,但短时间的更高温度暴露也几乎不会引起损伤。
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4
PEEK 管 L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.010 in., blue, max. pressure 6000 psi
Z226661
PEEK 管
vibrant-m
Z227307
PEEK 管
vibrant-m
54994
PEEK 管