主要文件
57267
Supelco
H300 滤芯接头
pkg of 6 ea, for use with 12, 20, & 60 mL SPE tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
包裝
pkg of 6 ea
品質等級
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
應用
environmental
food and beverages
相容性
for use with 12, 20, & 60 mL SPE tubes
一般說明
Cartridge adapter is generally required for sampling of solid phase extract during SPE.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)