Merck
57080-U
Supelco
Visi-1 单固相萃取管处理器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.21
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
品質等級
應用
environmental
food and beverages
一般說明
Visi-1 处理器提供两种流速控制
我们的 Visi-1 单固相萃取管处理器通过单独的 1mL、3mL 或 6mL 的固相萃取管提供精确的流量控制。
它是处理一个或少数样品时快速、方便和可靠的方法。
简单地在固相萃取管中充注合适的溶液,装到 Visi-1 处理器上并顺时针旋转凸边旋钮即可。溶液将以缓慢均匀的流速通过管,可稳定地获得重现性最好的固相萃取结果。使用柱塞从管的尖端排除最后一滴溶剂。从处理器上取下管,注入新的溶液并重复操作。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)