57254
别名:
用于 24 位真空固相萃取装置的 2 件装盖垫备件
1 of 10
Supelco
57030-U
Visiprep™ SPE真空歧管,不含PTFE
57265
Visiprep™ SPE 真空固相萃取装置
57250-U
57027
Visiprep™ DL 衬管导向针备件(包括在 57044 和 57265 中)
57044
57059
用于Visiprep DL防交叉污染SPE装置(包含在57044和57265)的一次性小柱连接管
Z255998
Gum rubber laboratory tubing
57033
Visiprep™ 固相萃取装置盖垫备件
57036
Visiprep™ 固相萃取装置溶剂导向针套件
57047
pk of 2
100
solid phase extraction (SPE): suitable
food and beverages
for use with 24-port model (standard and DL)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析化学_分析色谱_分析试剂-默克生命科学
分析样品制备
固相萃取和QuEChERS_SPE小柱_固相萃取配件-默克生命科学
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
57124
Visidry 干燥装置
57035-U
固相萃取装置真空表/真空调节阀
57048
长阀杆流量控制阀
57028
Visiprep™ 固相萃取装置流量控制阀
57160-U
Preppy 12 位真空固相萃取装置
The gasket is made of polypropylene material.